Hochfeste Polypropylen-Einlagen/Anhänger für M710 und BMP71
Lieferant: Brady
174664 174668 174666 174665
BRDY174664EA 82.34 EUR
BRDY174664 BRDY174668 BRDY174666 BRDY174665
Hochfeste Polypropylen-Einlagen/Anhänger für M710 und BMP71
Etiketten
Polypropylen-Anhänger (B-412) eignen sich ideal zur Kennzeichnung von Leitungen und Kabeln sowie zur Bestandsidentifikation, wenn Lesbarkeit und Zugfestigkeit erforderlich sind.
  • Das nicht klebende Material ist im Thermotransferdruck bedruckbar
  • Gute Abriebfestigkeit und chemische Beständigkeit
  • Betriebstemperatur von −40 bis +38 °C (−40 bis +100 °F)
  • Matte Oberfläche
Zu den Anwendungen gehören die Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, die Daten- und Telekommunikationskennzeichnung, die Kennzeichnung von elektrischen Leitungen und Kabeln.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie Teilenummer M7-R6200.
Zertifizierungen:
Verpackung: 1 Rolle pro Box.