PermaSleeve® Kabelmarkierungen für gewerbliche Zwecke für M610, M611, BMP61, M710 und BMP71
Lieferant: Brady
174435 174423 174458 174417 174441 174463
BRDY174435EA 266.11 EUR
BRDY174435 BRDY174423 BRDY174458 BRDY174417 BRDY174441 BRDY174463
PermaSleeve® Kabelmarkierungen für gewerbliche Zwecke für M610, M611, BMP61, M710 und BMP71
Etiketten
PermaSleeve® Kabelmarkierer in kommerzieller Qualität bieten erstklassige Leistung zum günstigen Preis und ermöglichen so die einfache Kabelkennzeichnung in allen Anlagen.
  • Ideal für Elektroinstallateure, Wartungsteams, industrielle Hersteller und mehr
  • Schrumpfschläuche ermöglichen eine dauerhafte Kennzeichnung ohne zusätzliche Arbeitsschritte
  • Lesbare Beschriftungen bei Temperaturen von −55 bis +135 °C (−67 bis +275 °F)
  • Matte Oberfläche
Anwendung in der Kennzeichnung elektrischer Leitungen und Kabel.
Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R4310 für M610/BMP61/Brady Drucker/M611/M611 Etikettendrucker oder für Etikettendrucker M710/BMP71.
Zertifizierungen: UL 224-zertifiziert.
Verpackung:
Bestellen