Jenway® 76 UV/Visible Scanning-Spektralphotometer
Lieferant: Cole Parmer
83056-79 83056-82 99959-81
STUA83056-79EA 959 EUR
STUA83056-79 JENW83056-82 STUA99959-81
Jenway® 76 UV/Visible Scanning-Spektralphotometer
Spektrophotometer und Photometer UV/Vis-Spektralphotometer
Fortschrittliche Split-Beam-Optik sorgt für hervorragende Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.
  • Erleichtern Sie die Einrichtung mit dem benutzerfreundlichen 178 mm hochauflösenden Farb-Touchscreen und der Benutzeroberfläche.
  • Die Auswahl an Messmodi ermöglicht Ihnen die Handhabung einer Vielzahl von Anwendungen.
  • Einfache Konnektivität mit mehreren USB-Anschlüssen für Datenspeicherung und Druckerkonnektivität.
  • Vielseitig kompatibel mit einer großen Auswahl an austauschbaren Zubehörteilen.
Die Spektralphotometer der Serie 76 wurden mit Blick auf Ihre Benutzerfreundlichkeit entwickelt und liefern genaue und zuverlässige Ergebnisse in verschiedenen Anwendungen, von der Lehre über industrielle Anwendungen bis hin zur routinemäßigen Probenanalyse in Qualitätskontrollumgebungen. Spektralphotometer verfügen über eine geteilte Strahloptik, auch als Verhältnis- oder Doppelstrahl bezeichnet, die für bessere Genauigkeit und Reproduzierbarkeit sorgt. Der geteilte Strahl gleicht Schwankungen aus und stabilisiert die Zuverlässigkeit der Messung über einen längeren Zeitraum, wodurch diese ideal für Zeitverlaufs- und kinetische Messungen sind.
Die Navigation auf dem großen 7"-Farb-Touchscreen mit hoher Auflösung ist schnell und intuitiv. Scans und Kurven anzeigen, vergrößern und verkleinern und Punkte direkt auf dem Bildschirm auswählen, sogar mit Handschuhen. Der Startbildschirm bietet einfachen Zugriff auf Messmodi sowie gespeicherte Ergebnisse und Methoden.
Zu den programmierten Messmodi gehören Photometrie für Einzelwellenlängenmessung, Konzentration für Konzentrationsmessung mit einem Standard oder Faktor, Spektrum für einen hochreinen Scan über den gesamten Wellenlängenbereich, Quantifizierung mit der Möglichkeit, eine Kalibrierungskurve mit bis zu 20 Standards zu erstellen, Kinetik zur Überwachung von Veränderungen im Zeitverlauf sowie Mehrwellenlängenmodus.
Verbindung mit einem PC über die Ethernet-Verbindung oder mehrere USB-Anschlüsse, die sich direkt an der Vorderseite des Geräts befinden. Speichern Sie Methoden und Ergebnisse im großzügigen 3,6 GB großen internen Speicher für schnellen Abruf.
Der große Probenkammerdeckel bietet einfachen Zugriff auf das Laden und Entladen von Proben und einer Vielzahl von Zubehörteilen. Das gewölbte Design bietet Platz für hohe Mehrzellenwechsler oder Reagenzgläser und sorgt gleichzeitig für eine lichtdichte Probenkammer. Spektralphotometer sind mit einem 10×10 mm großen Küvettenhalter ausgestattet, der ein Probenvolumen von 3 ml aufnehmen kann.
Zertifizierungen:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang: Enthält einen 10×10 mm Küvettenhalter, ein Universalnetzteil und eine Packung mit 100 Einwegküvetten.
Verpackung:
Bitte beachten