Analoge Heizungsregler Cole-Parmer® CN-200
Lieferant: Cole-Parmer
36223-02 36223-00 36223-04 36223-03
ELET36223-02EA 532 EUR
ELET36223-02 ELET36223-00 ELET36223-04 ELET36223-03
Analoge Heizungsregler Cole-Parmer® CN-200
Regler Temperaturregler
Kostengünstige Steuerung von ohmschen Heizlasten.
  • Ermöglicht die manuelle Steuerung unkontrollierter Heizmäntel, -bänder und -kabel.
  • Kompakt – auf der Werkbank verwenden oder an einem Rahmen befestigen.
Verwenden Sie diese externen Einwegregler, um die Leistungsaufnahme Ihrer Laborheizgeräte manuell zu regeln. Jeder Heizungsregler verfügt über zwei Anzeigen: „Strom ein“ weißes Neonlicht und „Glühstrumpf/Bunsenheizung ein“ gelbes Neonlicht. Wenn Sie den Regler im Uhrzeigersinn drehen, um die Leistung zu erhöhen, beginnt die gelbe Anzeigeleuchte zu pulsieren. Sobald die maximale Leistung erreicht ist, leuchtet die Lampe dauerhaft.
Heizregler werden mit einem kurzen Netzkabel mit einer IEC-Buchse zum Anschluss an die ohmsche Last geliefert. Einfach auf der Werkbank platzieren oder mit der mitgelieferten Stützstangenklemme an einem Stab mit Ø 12,5 mm befestigen.
Zertifizierungen:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang: Halteklemme an der Rückseite für Standardstab mit Ø 12,5 mm (nicht im Lieferumfang enthalten) und Netzkabel.
Verpackung:
Bitte beachten