Pyridoxinhydrochlorid ≥98% FCC
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme: Adermine hydrochloride, Vitamin B6 hydrochloride, PN HCl, Pyridoxine HCl, (5-Hydroxy-6-methylpyridine-3,4-diyl)dimethanol hydrochloride, Pyridoxol hydrochloride, Pyridoxine HCI
P1459-100GM P1459-1KG
SPCMP1459-100GMEA 475 EUR
SPCMP1459-100GM SPCMP1459-1KG
Pyridoxinhydrochlorid ≥98% FCC
Pyridoxin Hydrochlorid
Pyridoxinhydrochlorid (FCC), eine Form von Vitamin B6, wird als Vitamin-B6-Nahrungsergänzungsmittel verwendet. Die FCC-Qualität erfüllt die Anforderungen des Food Chemical Codex und ist für alle Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel, Getränke und Nahrungsergänzungsmittel geeignet. Spectrum Chemical bietet über 300 chemische Inhaltsstoffe in Lebensmittelqualität, die in Laborflaschen bis hin zu Produktionsfässern verpackt sind und gemäß den aktuellen Good Manufacturing Practices (cGMP) gemäß 21CFR Teil 211 in von der FDA registrierten und inspizierten Einrichtungen hergestellt, verpackt und gelagert werden.
Zertifizierungen:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten
Formel: C₈H₁₂ClNO₃
Molekulargewicht: 205,64 g/mol
Schmelzpunkt: 214…215 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012807
CAS-Nummer: 58-56-0
EINECS: 200-386-2
Merck Index: 13,08072
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98% Min.