β-Alanine
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme: H-β-Ala-OH, 3-Aminopropionic acid, H-Bala-OH, 3-Aminopropanoic acid
AL120-12KG AL120-2.5KG AL120-50KGBL
SPCMAL120-12KGEA 4080 EUR
SPCMAL120-12KG SPCMAL120-2.5KG SPCMAL120-50KGBL
β-Alanine
β-Alanin
Formel: C₃H₇NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008200
CAS-Nummer: 107-95-9