myo-Inositol ≥97.0% FCC
Lieferant: Spectrum Chemical
I1004-500GM I1004-2.5KG I1004-12KG
SPCMI1004-500GMEA 725 EUR
SPCMI1004-500GM SPCMI1004-2.5KG SPCMI1004-12KG
myo-Inositol ≥97.0% FCC
myo-Inosit
Inositol, FCC ist eine vitaminähnliche Substanz, die umgangssprachlich manchmal als „Vitamin B-8“ bezeichnet wird. Die FCC-Qualität erfüllt die Anforderungen des Food Chemical Codex und ist für alle Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel, Getränke und Nahrungsergänzungsmittel geeignet.
Spectrum Chemical bietet über 300 chemische Inhaltsstoffe in Lebensmittelqualität, die in Laborflaschen bis hin zu Produktionsfässern verpackt sind und gemäß den aktuellen Good Manufacturing Practices (cGMP) gemäß 21CFR Teil 211 in von der FDA registrierten und inspizierten Einrichtungen hergestellt, verpackt und gelagert werden.
Zertifizierungen:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten
Formel: C₆H₁₂O₆
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077932
CAS-Nummer: 87-89-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (getrocknete Basis) 0.97
Schmelzbereich 224 - 227 °C
Calcium (Ca) Test bestanden
Chlorid (Cl) max. 0.005 %
Blei (Pb) max. 4 mg/kg