D-(-)-Mannitol ≥96%, Pulver USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme: Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
MA165-2.5KG MA165-500GM
SPCMMA165-2.5KGEA 960 EUR
SPCMMA165-2.5KG SPCMMA165-500GM
D-(-)-Mannitol ≥96%, Pulver USP
D(-)-Mannitol
Mannitol, Powder, USP.
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Molekulargewicht: 182.17 g/mol
Siedepunkt: 290…295 °C (4 hPa)
Schmelzpunkt: 164…169 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064287
CAS-Nummer: 69-65-8
EINECS: 200-711-8
Merck Index: 13,05769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=163f556dca45086e05ff490ddc8eeb65d04aea05&vid=408e3f5566e309064ce68988cdd160305c5b8c0a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 96% Min.