VWR® Reinraumhandschuhe, Latex, Steril, für Klasse 10 / ISO 4
Lieferant: VWR Collection
112-6192EA 397 EUR
112-6192 112-6193 112-6194 112-6198 112-6195 112-6196 112-6197
VWR® Reinraumhandschuhe, Latex, Steril, für Klasse 10 / ISO 4
Handschuhe
VWR® Reinraumhandschuhe bieten zuverlässigen, beständigen und bequemen Handschutz während anspruchsvollen Reinraum-Anwendungen.
  • Manschette mit Rollrand
  • Naturkautschuk-Latex
  • Geringe Partikelanzahl
  • Silikonfrei
  • Steril 10⁻⁶ SAL
Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 Typ B (KPT), EN ISO 374-5:2016; KAT III; AQL 1.5
Verpackung: Jedes Paar ist doppelt verpackt in einer Kunststofftasche in einem zweiten Beutel, 20 Beutel pro Packung, 10 Packungen pro Karton (200 Paar).
Bitte beachten