VWR® Reinraumhandschuhe, Nitril, Solid-Weiss, Adhäsiv, Klasse 10 / ISO 4
Lieferant: VWR Collection
112-6205EA 290 EUR
112-6205 112-6206 112-6207 112-6208 112-6209 112-6210
VWR® Reinraumhandschuhe, Nitril, Solid-Weiss, Adhäsiv, Klasse 10 / ISO 4
Handschuhe
VWR® Reinraumhandschuhe aus Nitril werden aus synthetischem Copolymer aus Acrylnitril, Butadien und Methacrylsäure hergestellt und bieten zuverlässigen, beständigen und komfortablen Handschutz bei anspruchsvollen Reinraumanwendungen.
  • Manschette mit Rollrand
  • Nitril
  • Silikonfrei
  • Geringe Partikelanzahl
Zertifizierungen: N ISO 374-1:2016 Typ B (KPT), EN ISO 374-5:2016; KAT III; AQL 1.5
Verpackung: 100 Handschuhe pro Doppelbeutel, 10 Beutel pro Packung.
Bitte beachten