STEWART XXG Pro GTX S2 HI CI ESD Sicherheitsstiefel, Schnürung, Mittel
Lieferant: ELTEN
768671/39 768671/40 768671/41 768671/42 768671/43 768671/44 768671/45 768671/46 768671/47 768671/48
ELTN768671/39EA 142.9 EUR
ELTN768671/39 ELTN768671/40 ELTN768671/41 ELTN768671/42 ELTN768671/43 ELTN768671/44 ELTN768671/45 ELTN768671/46 ELTN768671/47 ELTN768671/48
STEWART XXG Pro GTX S2 HI CI ESD Sicherheitsstiefel, Schnürung, Mittel
Schuhe und Stiefel
Sicherheitsstiefel, STEWART XXG Pro GTX, in Schwarz/Rot.
  • Hydrophobiertes Nubukleder
  • GORE-TEX Performance Komfortschuhe
  • Durchgehende, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Schwarz
  • Nicht-metallische durchtrittsichere Zwischensohle
  • Gummi/PU Sohle WELLMAXX GRIP
  • TPU-Schutzkappe
  • Zehenkappe aus Verbundwerkstoff
Geeignet für Innen- und Außenbereiche, wo mit Feuchtigkeit zu rechnen ist (S2), die Gefahr des Eindringens spitzer und scharfer Gegenstände besteht (S3), die Gefahr einer elektrostatischen Entladung besteht (ESDS/ESD). An Arbeitsplätzen auf harten Untergründen, die revolutionäre Infinergy®-Sohlenkern dämpft Stöße und sorgt einen Rückstosseffekt, wenn der Druckimpuls nachlässt, resultiert in mehr Energie in jedem Schritt.
Zertifizierungen: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO, Form B.