CRAIG GTX F2A ESD Feuerwehrstiefel, Schnürsystem
Lieferant: ELTEN
89641/35 89641/36 89641/37
ELTN89641/35EA 238.9 EUR
ELTN89641/35 ELTN89641/36 ELTN89641/37
CRAIG GTX F2A ESD Feuerwehrstiefel, Schnürsystem
Schuhe und Stiefel
Feuerwehrstiefel, CRAIG GTX, in Schwarz.
  • Feuerresistentes Rindleder
  • GORE-TEX Performance Komfortschuhe
  • Durchgehende, gepolsterte Lasche
  • Durchgehende Einlegesohle FEUERWEHR Klasse 2
  • Antistatische weiche Innensohle aus Fleece
  • Zwischensohle aus Stahl
  • Gummi/PU Laufsohle POWERGRIP
  • TPU-Schutzkappe
  • Stahlkappe
Für den Einsatz im Außenbereich mit besonders hohen Sicherheitsanforderungen, vorzugsweise bei Feuerwehreinsätzen. Für Bereiche mit starker Hitzeeinwirkung, mit der Gefahr von Kettensägenschnitten oder mit der Gefahr elektrostatischer Entladungen (ESDS/ESD).
Zertifizierungen: DIN EN 15090, EN ISO 17249 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/Schutzklasse 2 (24m/sek)/SRC, Form D.