jo_SPEEDY S1P ESD Sicherheitssandalen
Lieferant: ELTEN
11171/36 11171/37 11171/38 11171/39 11171/40 11171/41 11171/42 11171/43 11171/44 11171/45 11171/46 11171/47 11171/48
ELTN11171/36EA 64.9 EUR
ELTN11171/36 ELTN11171/37 ELTN11171/38 ELTN11171/39 ELTN11171/40 ELTN11171/41 ELTN11171/42 ELTN11171/43 ELTN11171/44 ELTN11171/45 ELTN11171/46 ELTN11171/47 ELTN11171/48
jo_SPEEDY S1P ESD Sicherheitssandalen
Schuhe und Stiefel
Sicherheitssandale, jo_SPEEDY, in Schwarz/Blau.
  • Mesh/Mikrofaser
  • Textilfutter für natürliche Belüftung
  • Gepolsterte Lasche
  • Durchgehende Einlegesohle ESD
  • Nicht-metallische durchtrittsichere Zwischensohle
  • Gummi/EVA Sohle jo_DYNAMIC
  • Zehenkappe aus Verbundwerkstoff
Für trockene Arbeitsumgebungen, inklusive Industrie-, Lager-, Transport- und Montageanwendungen usw. Wo die Gefahr des Eindringens spitzer und scharfer Gegenstände (S1P) oder die Gefahr einer elektrostatischen Entladung besteht (ESDS/ESD).
Zertifizierungen: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A.