STANTON S3 Sicherheitsstiefel, Slip-On
Lieferant: ELTEN
8631/39 8631/40 8631/41 8631/42 8631/43 8631/44 8631/45 8631/46 8631/47 8631/48 8631/49 8631/50
ELTN8631/39EA 119.9 EUR
ELTN8631/39 ELTN8631/40 ELTN8631/41 ELTN8631/42 ELTN8631/43 ELTN8631/44 ELTN8631/45 ELTN8631/46 ELTN8631/47 ELTN8631/48 ELTN8631/49 ELTN8631/50
STANTON S3 Sicherheitsstiefel, Slip-On
Schuhe und Stiefel
Sicherheitsstiefel Slip-On, STANTON, in Silber/Schwarz
  • Feuerbeständig/Aluminumbeschichtung, hitzebeständiges Rindsleder
  • Lederfutter
  • Durchgehende Einlegesohle, Aluminumbeschichtung
  • Nicht-metallische durchtrittsichere Zwischensohle
  • Gummilaufsohle ZERMATT
  • Stahlkappe
Geeignet für Innen- und Außenbereiche, wo mit Feuchtigkeit zu rechnen ist (S2) oder Bereiche in denen die Gefahr von Stichen durch spitze oder scharfe Gegenstände (S3) besteht. Für den Einsatz in heißen Bereichen, in denen hohe Anforderungen an die Hitzebeständigkeit der Sohle gestellt werden, wie z. B. Gießereien, Schweißarbeiten usw. Speziell für Bereiche, in denen die Gefahr von Spritzern geschmolzenen Eisens oder geschmolzenen Aluminiums besteht.
Zertifizierungen: EN ISO 20349-1 S3 HRO/Fe/Al/HI3/SRA, Form C.