SHARKI S1 ESD Sicherheitsschuhe, Schnürsystem, Low
Lieferant: ELTEN
720840/36 720840/37 720840/38 720840/39 720840/40 720840/41 720840/42 720840/43 720840/44 720840/45 720840/46 720840/47 720840/48 720845/36 720845/37 720845/38 720845/39 720845/40 720845/41 720845/42 720845/43 720845/44 720845/45 720845/46 720845/47 720845/48
ELTN720840/36EA 87.9 EUR
ELTN720840/36 ELTN720840/37 ELTN720840/38 ELTN720840/39 ELTN720840/40 ELTN720840/41 ELTN720840/42 ELTN720840/43 ELTN720840/44 ELTN720840/45 ELTN720840/46 ELTN720840/47 ELTN720840/48 ELTN720845/36 ELTN720845/37 ELTN720845/38 ELTN720845/39 ELTN720845/40 ELTN720845/41 ELTN720845/42 ELTN720845/43 ELTN720845/44 ELTN720845/45 ELTN720845/46 ELTN720845/47 ELTN720845/48
SHARKI S1 ESD Sicherheitsschuhe, Schnürsystem, Low
Schuhe und Stiefel
ESD-Sicherheitsschuh, SHARKI, in Blau oder Rot erhältlich. Flach, Schnürsystem S1.
  • Mikrofaser
  • Textilfutter für natürliche Belüftung
  • Gepolsterte Lasche
  • Durchgehende Einlegesohle ESD
  • Weiche ESD-Einlegesohle aus Fleece
  • Gummi/TPU/EVA-Sohle TRANSFOAMERS
  • Zehenkappe aus Verbundwerkstoff
Für trockene Arbeitsbereiche, Anwendungen inklusive Industrie, Lager, Transport, Montage etc. (S1). Geeignet in Bereichen mit der Gefahr elektrostatischer Entladung (ESDS/ESD).
Zertifizierungen: EN ISO 20345 S1 HRO/SRC, Form A.