Inkubationsschüttler, INC 125 FS digital (SP20 und SP25)
Lieferant: IKA
20117221 20117230
444-1370EA 5501 EUR
444-1370 444-1389
Inkubationsschüttler, INC 125 FS digital (SP20 und SP25)
Schüttler Inkubationsschüttler
Die Inkubationsschüttler INC 125 FS haben eine herausnehmbare Schüttelplattform. Ohne die Plattform können die Geräte als normale Inkubatoren verwendet werden. Die große Innenkammer mit einem Volumen von 125 L bietet Platz für bis zu 6 Gittereinschübe (ohne Schüttelplattform). Dank der hohen Temperaturstabilität und einer gleichmäßigen Schüttelbewegung zur Verbesserung des Sauerstoffeintrags in die Probe, ist der Inkubationsschüttler die perfekte Lösung für die Zellkultivierung und andere mikrobiologische Anwendungen.
  • Großer Temperaturbereich: RT +8°C bis 80 °C
  • Großes LCD Display für leichte Ablesbarkeit
  • Großes Sichtfenster und zuschaltbare Innenraumbeleuchtung zur Beobachtung der Proben
  • Für reproduzierbare Versuchsbedingungen sorgen die Funktionen Zähler, Timer und Timer auto (Temperaturkontrolle)
  • Hohe Schüttelgeschwindigkeit bis 300 U/min mit 20 oder 25 mm Schüttelhub für optimale Sauerstoffzufuhr
  • Die Schüttelplattform kann für die komfortable und kippsichere Beladung zur Hälfte herausgezogen werden (mit Markierungslinie)
  • Dank automatischer Erkennung der Schüttelplattform kann die Temperatur im Dekontaminationsmodus automatisch angepasst werden (100 oder 120°C)
  • Beim Öffnen der Tür stoppt die Schüttelfunktion automatisch
  • Schüttel- und Temperierfunktion können unabhängig voneinander genutzt werden
Einfache Reinigung des Innenraums dank abgerundeter Ecken und glatten Oberflächen aus korrosionsbeständigem Material AISI 304 Die optionale Auffangschale sorgt für zusätzliche Sicherheit bei überlaufenden Flüssigkeiten und kann zusätzlich als Wasserreservoir zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit in der Kammer verwendet werden Dekontaminationsmodus zur Desinfektion und Reduzierung von Kreuzkontamination (100/120°C)
Ausgezeichnetes Temperaturmanagement und optimierter Energieverbrauch dank sehr guter Isolierung der Innenkammer und dreifach verglaste Tür mit Fenster Interne Luftumwälzung beeinflussbar durch elektronisch einstellbare Lüfterdrehzahl (0-100%).
Bis zu zwei Geräte (Inkubationsschüttler oder Inkubator) stapelbar (Stapelbausatz muss bestellt werden).
Unterschiedliche Einlegeböden, Schüttelplattform mit 20 oder 25 mm Schüttelhub und weiteres Zubehör ist verfügbar. Das Gewinderaster auf der Plattform ermöglicht die Befestigung von Halteklammern oder der STICKMAX Haftmatte für verschiedene Gefäßarten und -größen Die Tür hat ein Scharnier auf der rechten Seite, dass auf Wunsch geändert werden kann - bitte fragen Sie uns danach.
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 20
Zubehörinformationen: Die Schüttelplattform kann maximal 96×10, 39×25, 39×50, 24×100, 12×200/250, 12×500, 6×1000, 2×2000-ml-Kolben Reagenzglasgestelle aufnehmen.
Bestellinformation: Auslieferung mit Schüttelplattform entsprechend der SP20/25 Schüttelplattform, verchromter Schale aus Drahtgitter (max Beladung 20 kg), 2× Kippschutz und USB A-B-Kabel.