Rotationsverdampfer, Hei-VAP Expert Control
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
574-02610-00 574-02315-00 573-02310-00 573-02100-00 573-02300-00 573-02305-00 573-02500-00 573-02600-00 573-02110-00 573-02315-00 573-02510-00 573-02610-00 574-02100-00 574-02300-00 574-02305-00 574-02500-00 574-02600-00 574-02110-00 574-02310-00 574-02510-00 574-22600-00 574-23600-00 574-29300-00 574-37300-00 574-38310-00 574-32300-00 574-33300-00
HEID574-02610-00EA 7680 EUR
HEID574-02610-00 HEID574-02315-00 HEID573-02310-00 HEID573-02100-00 HEID573-02300-00 HEID573-02305-00 HEID573-02500-00 HEID573-02600-00 HEID573-02110-00 HEID573-02315-00 HEID573-02510-00 HEID573-02610-00 HEID574-02100-00 HEID574-02300-00 531-1468 HEID574-02500-00 HEID574-02600-00 HEID574-02110-00 HEID574-02310-00 HEID574-02510-00 HEID574-22600-00 HEID574-23600-00 HEID574-29300-00 HEID574-37300-00 HEID574-38310-00 HEID574-32300-00 HEID574-33300-00
Rotationsverdampfer, Hei-VAP Expert Control
Verdampfer Rotationsverdampfer
Hei-VAP Expert Control Rotationsverdampfer ermöglichen die zentrale Steuerung aller Prozessparameter: Vakuum, Kühltemperatur, Rotation und Heizbadtemperatur. Für den schnellen Zugriff verfügen die Geräte über separate Drehknöpfe: Die rechte Seite dient zur direkten Vakuumsteuerung, die linke Seite zur Drehung verfügt über eine Sperrfunktion, um ein versehentliches Verstellen zu verhindern
  • 5"-Touchdisplay zur Steuerung des gesamten Systems inklusive Vakuum und Kühltemperatur
  • Zur genauen Überwachung verdeutlicht das Piktogramm auf dem Display auch aktive Funktionen
  • Stellen Sie Werte entweder über das Touch-Display oder die separaten Schnellzugriffsknöpfe ein
  • Direkter Zugriff auf zwei Favoriten auf dem Startbildschirm
  • Erweiterbare Lösungsmittelbibliothek. Übertragen Sie Ihre eigenen Favoriten per USB-Stick auf andere Geräte
  • Eigene Verdampfungsprozesse (Rampen) definieren und als Favoriten speichern
  • Verdampfen Sie automatisch mit dem Dynamic AUTOgenau Programm (DAA). Komfortabel und anpassbar: Von der Schaumvermeidung bis zur hocheffizienten Verdunstung
  • USB- und Micro-SD-Schnittstelle zur einfachen Installation von Software-Updates und Übertragung einzelner Favoriten von einem Gerät auf ein anderes
Die Automatische Verdampfung mit Dynamic AUTOgenau (DAA) ermöglicht es dem Anwender, während der Aufheizphase des Heizbades einen vollautomatischen Destillationsprozess zu starten. Das Vakuum des Systems wird dynamisch an die sich ändernden Heizbadtemperaturen angepasst, bis das Heizbad seine definierte Temperatur erreicht hat. Die Siedepunkte einer oder mehrerer Fraktionen werden durch die Dampftemperaturabstufung der Mischung bei kontinuierlicher automatischer Druckregelung ermittelt. Der Benutzer kann frei wählen, ob eine oder mehrere Fraktionen destilliert werden sollen, die Vakuumsteuerung erfolgt für jede Fraktion vollautomatisch. Steuern Sie die Verdampfungsgeschwindigkeit, indem Sie das Verhältnis von Dampftemperatur zu Kühltemperatur anpassen. Die Automatisierung anhand von Sensoren sorgt für eine spürbar höhere Präzision. Um die Probe zu schützen, nehmen die Modelle mit Motorlift den Verdampferkolben am Ende des Prozesses automatisch aus dem Heizbad.
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 20
Bestellinformation: Erweiterungen und Zubehör sind erhältlich; weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Avantor-Vertreter.
Lieferumfang: Hei-VAP Expert Control Verdampfer, Powder Drying Paket:
Lieferumfang Hei-VAP Expert Control mit Motorlift und vertikalem Glassatz G3, Vakuumpumpe Hei-VAC Valve Control, Vakuumventil, Schlauchsatz, Pulverflasche 2 L und Dampfrohr mit Pulverfilter.
Hei-VAP Expert Control Verdampfer, Powder Drying-Chill Paket:
Lieferumfang Hei-VAP Expert Control mit Motorlift und vertikalem Glassatz G3, Vakuumpumpe Hei-VAC Valve Control, Vakuumventil, Chiller Hei-CHILL 700 Pro, RS 232-Kabel, Schlauchsatz, Pulverflasche 2 L, Dampfrohr mit Pulverfilter und Temperierflüssigkeit Hei-CHILL Pro (10 L).
Hei-VAP Expert Control Verdampfer, Automatic Evaporation Plus Paket:
Lieferumfang Hei-VAP Expert Control mit Motorlift und vertikalem Glassatz G3B, Vakuumpumpe Hei-VAC Vario Control, Kondensatkühler für Hei-VAC Vario, Schlauchsatz, Woulff-Flasche, AUTOaccurate Fühler.
Hei-VAP Expert control Verdampfer, Reaktion-/Extraktion-Paket:
Lieferumfang Hei-VAP Expert Control mit Motorlift und vertikalem Glassatz G6, Vakuumpumpe Hei-VAC Vario Tec, Dampftemperaturfühler, Schlauchsatz.
Hei-VAP Expert Control Verdampfer, Reaktion-/Extraktion-Kühlpaket
Lieferumfang Hei-VAP Expert Control mit Motorlift und vertikalem Glassatz G6, Vakuumpumpe Hei-VAC Vario Tec, Dampftemperaturfühler, Chiller Hei-CHILL 400 Pro, RS 232-Kabel, Temperierflüssigkeit Hei-CHILL Pro (10 L), Schlauchsatz.
Hei-VAP Expert Control Verdampfer, Twin-VAP-Paket:
Lieferumfang 2× Hei-VAP Expert Control mit Motorlift und vertikalem Glassatz G3, Vakuumpumpe Hei-VAC Valve Control, 2× Vakuumventil, Chiller Hei-CHILL 1100 Pro, 2× Schlauchsatz, Temperierflüssigkeit Hei-CHILL Pro (20 L), 2× Rückschlagventil, 2× Y-Stück.
Hei-VAP Expert Control Verdampfer, Automatic Evaporation Paket:
Lieferumfang Hei-VAP Expert Control mit Motorlift und vertikalem Glassatz G3, Vakuumpumpe Hei-VAC Vario Tec, Kondensator für Hei-VAC Vario, Schlauchsatz, Woulff-Flasche, AUTOaccurate Fühler.