Biologische Sicherheitswerkbänke, Klasse II für Zytotoxika, BiOptima CYTO
Lieferant: Azbil Telstar Technologies
1724077 1724079
TELR1724077EA 12804.91 EUR
TELR1724077 TELR1724079
Biologische Sicherheitswerkbänke, Klasse II für Zytotoxika, BiOptima CYTO
Dunstabzugshauben und Verkleidungen Biologische Sicherheitswerkbänke
Die ergonomisch gestalteten mikrobiologischen Sicherheitswerkbänke BiOptima Klasse II sorgen für optimale Effizienz und hohe Energieeinsparungen. BiOptima bietet Bedienerschutz durch die Zuluftbarriere, Produktschutz durch HEPA-gefilterte laminare Abwärtsströmung im Arbeitsbereich und Umweltschutz durch den Abluft-HEPA-Filter. BiOptima Cyto ist standardmäßig in den Breiten 120 oder 180 cm (4 oder 6‘) erhältlich.
  • Die Arbeitsfläche ist in Abschnitte unterteilt, die eine Reinigung und sogar Sterilisation im Autoklaven ermöglichen
  • Das Bedienfeld verfügt über eine internationale Farbcodierung zur Anzeige des Schrankstatus
  • Der Hauptbildschirm zeigt den Grad der Filterverstopfung und die laminare Strömungsgeschwindigkeit an
  • Elektrisch betätigte Frontscheibe mit Notstromversorgung
  • Im Falle einer Verdunkelung kann das Fenster trotzdem geschlossen werden, so dass die Sicherheit des Personals und des Labors gewährt bleibt
  • EC-Lüfter der neuesten Generation und dimmbare LED-Leuchten reduzieren den Stromverbrauch erheblich
  • Die automatische Mikroprozessorsteuerung garantiert kontinuierlich die richtige Luftgeschwindigkeit und minimiert den Stromverbrauch und die Geräuschentwicklung
Das Frontfenster ermöglicht einen vollständigen und bequemen Zugang zur Arbeitskammer, was die Reinigung erleichtert und die Unterbringung großer Gegenstände und Zubehörteile in der Arbeitskammer ermöglicht. Der Schrankkörper besteht aus epoxidbeschichtetem Stahl mit einer internen Arbeitskammer aus Edelstahl AISI 304L mit abgerundeten Ecken und Seiten aus gehärtetem Sicherheitsglas. Die Frontscheibe ist entspiegelt und hat UV-Schutz. BiOptima Cyto ist für mikrobiologische und hoch toxische Anwendungen mit hohem Risiko konzipiert, beispielsweise für die Herstellung zytotoxischer Arzneimittel, wie in der Norm DIN12980 festgelegt.
Die BiOptima-Schränke bieten mit 550 mm Tiefe und 700 mm Höhe einen sehr großzügigen Arbeitsbereich, der Produktivität und Komfort bei viel Platz ermöglicht, in einem smarten, kompakten Design mit einer Gesamthöhe von nur 1450 mm. Die einteilige Arbeitskammer besteht aus Edelstahl AISI 304 und verfügt über abgerundete Kanten im Inneren des Gehäuses, um eine wirksame Desinfektion zu ermöglichen und die Verhinderung von Kontaminationen zu maximieren. Darüber hinaus lässt sich die elektrisch betätigte Frontscheibe nach oben schieben und bietet einen Zugang von 500 mm Höhe.
Die BiOptima-Serie zeichnet sich durch die ergonomisch geneigte Frontscheibe, die leicht zu reinigende aufklappbare Frontscheibe, V-förmige Frontgitter und abgerundete Armlehnen für maximalen Komfort, energieeffiziente dimmbare LED-Leuchten und energiesparende EC-Ventilatoren aus. Alle Geräte sind standardmäßig mit UV-Licht und einem wartungsreduzierenden G3-Vorfilter unter der Arbeitsfläche ausgestattet, der verhindert, dass große Partikel oder Staub die HEPA-Filter erreichen, wodurch sich die Lebensdauer des HEPA-Filters effektiv verdoppelt.
Servicefreundlich: BiOptima ist mit dem innovativen 4F-System (Fast, Friendly und eFFicient) Telstar für den Filterwechsel ausgestattet. Die Filter sind von der Vorderseite des Schranks aus leicht zugänglich und mit der Schnellklemm-/Entspannvorrichtung wird der Zeitaufwand für den Filterwechsel erheblich verkürzt.
BiOptima Cyto ist mit zusätzlichen V-förmigen HEPA-Filtern unter der Arbeitsfläche ausgestattet, die die einströmende Luft filtern, die Innenkonstruktion des Schranks frei von Verunreinigungen halten und somit höchste Sicherheit bei hoch riskanten Anwendungen gewährleisten. Ein sicherer Austausch der V-förmigen HEPA-Filter ist möglich, während der Anwender durch die einströmende Luft geschützt ist.
Zertifizierungen: Die BiOptima-Schränke werden unabhängig vom TÜV Nord, der wichtigsten Zertifizierungsstelle in Europa, getestet und zertifiziert, um die Konformität mit der Norm EN 12469 für mikrobiologische Sicherheitswerkbänke der Klasse II (30 % Abluft, 70% Umluftgerät) zu gewährleisten. Das BiOptima ist für die Arbeit mit Krankheitserregern der Stufen 1, 2 und 3 (gemäß Definition der WHO) konzipiert. Es entspricht außerdem den Hauptanforderungen NSF/ANSI 49 (Klasse II A2), JIS K3800, SFDA YY-0569 und AS2252.
Bestellinformation: Zubehör ist nicht im Lieferumfang inbegriffen und muss separat bestellt werden.