Modulares Korbsystem
Lieferant: ELMA SCHMIDBAUER
1108916 1111838 1113045 1113050 1113387 1117923 1119922 1113072 1113390 1113404 1113110
ELMA1108916EA 50 EUR
ELMA1108916 ELMA1111838 ELMA1113045 ELMA1113050 ELMA1113387 ELMA1117923 ELMA1119922 ELMA1113072 ELMA1113390 ELMA1113404 ELMA1113110
Modulares Korbsystem
Ultraschallbäder
Modulares Korbsystem für Elmasonic P, Elmasonic Select und EASY Serie Ultraschallbäder.
  • Edelstahl mit Kunststoffgriffen (10 to 120 und 180 bis 300) oder Rilsan-Beschichtung (150)
  • Ergonomische Griffe
  • Autoklavierbar
  • Bajonettlöcher im Boden zur Befestigung von Halterungen (z. B. Elma Pin, Silikonhalterung-Bodenkamm)
  • Quadratische Öffnungen in den Seitenwänden zur Befestigung von Silikonhalterungen
Loch Bodendurchmesser (mm): 11×15
Loch Seitendurchmesser (mm): 10×10
Zertifizierungen:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten