Elmasonic EASY Ultraschallbäder
Lieferant: ELMA SCHMIDBAUER
1118881 1118883 1118885 1118887 1117697 1118890 1118892 1118894 1118896 1118898 1118900 1118902
ELMA1118881EA 305 EUR
ELMA1118881 ELMA1118883 ELMA1118885 ELMA1118887 ELMA1117697 ELMA1118890 ELMA1118892 ELMA1118894 ELMA1118896 ELMA1118898 ELMA1118900 ELMA1118902
Elmasonic EASY Ultraschallbäder
Ultraschallbäder
Die Elmasonic EASY Ultraschallbad-Serie umfasst 9 Geräte unterschiedlicher Größe und zeichnet sich durch eine einfache, benutzerfreundliche Bedienung aus. Mit 100% Ultraschallleistung bei einer Frequenz von 37 kHz löst das EASY Reinigungsaufgaben schnell und effizient. Ideal zum Entfernen hartnäckiger, mineralischer Verschmutzungen und Polierpasten.
  • 37 kHz Ultraschallfrequenz (Regelbereich −2,5 / +5,5 kHz)
  • 2 Ultraschallmodi: dynamischer oder eco Modus
  • Elektronische Wahlschalter auf abwischbarer Folientastatur und LED-Anzeige aller Betriebszustände
  • Elektronische Temperaturregelung in 5 °C-Schritten von 30 bis 80 °C einstellbar für Geräte mit Heizung (Temperaturtoleranz −5 / +8 °C)
  • Sicherheitsabschaltung mit Wake-Up-Funktion nach 8 Stunden Inaktivität bei kurzer Unterbrechung der Stromzufuhr
  • Ultraschallbetrieb schaltet automatisch bei Badtemperatur >90 °C ab
  • Spritzwassergeschütztes Gehäuse und Reinigungswanne aus Edelstahl
  • Seitlicher Absperrhahn zum Entleeren des Reinigungsbehälters über den hinteren Abfluss (ab Elmasonic EASY 60 H)
Elmasonic EASY der leistungsstarke Allrounder verfügt über 2 Ultraschallmodi zur bedarfsgerechten Schallfeldverteilung im Ultraschallbad.
*Dynamischer Modus, automatisch eingestellt: Dient einer intensiveren Reinigung mit höherer Reinigungskraft.
*Eco-Modus, einschaltbar: Sorgt für schonende Reinigung bei leiserem Betrieb.
Geräte verfügen über eine Reinigungszeitvorwahl: Reinigungszeit einstellbar zwischen 1 und 30 Minuten oder Dauerbetrieb (Ultraschall-Dauerbetrieb max. 6 h).
2 Jahre Garantie ab Erstinbetriebnahme, jedoch maximal 3 Jahre ab Produktionsdatum.
Zertifizierungen:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang: Lieferung mit Abdeckung.
Verpackung:
Bitte beachten