MICROFLEX® 94-242 Antistatische Nitrilhandschuhe
Lieferant: Ansell
94-242/10.5-11 94-242/6.5-7 94-242/7.5-8 94-242/8.5-9 94-242/9.5-10
112-6424EA 34 EUR
112-6424 112-6420 112-6421 112-6422 112-6423
MICROFLEX® 94-242 Antistatische Nitrilhandschuhe
Handschuhe
Die ersten statisch ableitenden Einweghandschuhe von Ansell verringern das Risiko von Feuer, Explosionen oder Schäden durch elektrostatische Entladung.
  • Statisch ableitender Handschuh bietet außergewöhnlichen Schutz vor elektrostatischer Entladung
  • Proprietäre Nitrilformulierung für einen niedrigen vertikalen Widerstand unter 108 Ω
  • TNT™ Chemical Splash Resistance Technology für weichen, dauerhaften Schutz vor einer Vielzahl von Chemikalien
Die Handschuhe MICROFLEX® 94-242 verringern das Risiko elektrostatischer Entladungen, die in explosionsgefährdeten Umgebungen zu Selbstentzündungen führen können. Die Handschuhe bieten kapazitive und resistive Touchscreen-Funktionalität bei der Arbeit mit Industrieelektronik. Die schwarze Farbe bietet Kontrast zu potenziell brennbarem Staub und verbirgt gleichzeitig das Erscheinungsbild von Ölen, Schmutz und Flecken.
Zertifizierungen: Prüfung vom 05.08.2020, ASTM D6319, EG 1935/2004, EG 2023/2006, EG 1935/2004, EG 2023/2006, EN 16350:2014, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Lebensmittelkontakt zugelassen, Persönliche Schutzausrüstungsverordnung (EU) 2016/425 Risiken der Kategorie III.
Verpackung:
Bitte beachten