Reinraumhosen, Movix Anti-static
Lieferant: ALSICO HIGHTECH
1033614-XS 1033614-S 1033614-M 1033614-L 1033614-XL 1033614-XXL 1033614-3XL
ALSO1033614-XSEA 48.3 EUR
ALSO1033614-XS ALSO1033614-S ALSO1033614-M ALSO1033614-L ALSO1033614-XL ALSO1033614-XXL ALSO1033614-3XL
Reinraumhosen, Movix Anti-static
Arbeitskleidung
Diese Hose besteht aus Movix (98% Polyester, 2% Kohlenstoff). Geeignet für die Klassen C und D bzw. Reinräume der ISO-Klassen 7 bis 9. Für höhere Reinraumklassen als Unterwäsche unter einem Overall zu tragen. Auch für saubere Bereiche einsetzbar.
  • Elastische Taille mit Tunnelzug
  • Seitentaschen
  • Bündchen aus Hauptstoff
Zertifizierungen: IEST-RP-CC003.5.