Reinraumhosen, Alsisandwash®
Lieferant: ALSICO HIGHTECH
1022901-XS 1022901-S 1022901-M 1022901-L 1022901-XL 1022901-XXL 1022901-3XL
ALSO1022901-XSEA 36.4 EUR
ALSO1022901-XS ALSO1022901-S ALSO1022901-M ALSO1022901-L ALSO1022901-XL ALSO1022901-XXL ALSO1022901-3XL
Reinraumhosen, Alsisandwash®
Arbeitskleidung
Diese Hose bestehen aus Alsisandwash® (98% Polyester, 2% Kohlenstoff). Geeignet für die Klassen C und D bzw. Reinräume der ISO-Klassen 7 bis 9. Für höhere Reinraumklassen als Unterwäsche unter einem Overall zu tragen. Auch für saubere Bereiche einsetzbar.
  • Elastischer Hosenbund mit Tunnelzug
  • Innentasche
  • Strickbündchen
Zertifizierungen: IEST-RP-CC003.5.