Reinraumtunika
Lieferant: ALSICO HIGHTECH
1033607-XS 1033607-S 1033607-M 1033607-L 1033607-XL 1033607-XXL 1033607-3XL
ALSO1033607-XSEA 43.8 EUR
ALSO1033607-XS ALSO1033607-S ALSO1033607-M ALSO1033607-L ALSO1033607-XL ALSO1033607-XXL ALSO1033607-3XL
Reinraumtunika
Arbeitskleidung
Diese Hemden bestehen aus Movix (96% Polyester, 4% Kohlenstoff). Geeignet für die Klassen C und D bzw. Reinräume der ISO-Klassen 7 bis 9. Für höhere Reinraumklassen als Unterwäsche unter einem Overall zu tragen. Auch für saubere Bereiche einsetzbar.
  • V-Ausschnitt
  • Lange eingesetzte Ärmel
  • An der Hüfte genäht
In ISO 7 bis 9 verwendbar.
Zertifizierungen: IEST-RP-CC003.5