Dekontaminationslösung, BodyNeutrAll
Lieferant: Plum Safety
4735
PLUM4735EA 1320 EUR
PLUM4735
Dekontaminationslösung, BodyNeutrAll
Reinigungsmittel Dekontaminierungsmittel
Mobile Körperdusche mit der hochwirksamen Dekontaminationslösung für Haut, Flächen und Bekleidung. Zur schnellen und wirksamen Dekontamination von Körper und Oberflächen bei Kontakt mit ätzenden und giftigen Gefahrstoffen starke Säuren und Laugen, Oxydationsmittel, Formaldehyd, Phenol, organische Lösemittel, Flusssäure und Fluoride.
  • Reduziert starke Oxidationsmittel (wie Chlor, Hypochlorit, Chlordioxid, Chloramin, Brom, Jod, Fluor, Wasserstoffperoxid, Peressigsäure) zu nicht mehr aktiven Verbindungen
  • Bindet Aldehyde zu Iminen, Phenole zu Aminen und Schwermetalle zu Aminkomplexen
  • Bindet Flusssäure und Fluoride an das schwerlösliche Calciumfluorid
  • Löst organische Lösungsmittel und Chemikalien
  • Eine Rotfärbung der besprühten Fläche zeigt an, dass Oxidationsmittel inaktiviert wurden.
  • Haltbarkeit: 3 Jahre ab Herstellungsdatum
600 ml – einfache Anwendung auf kleinen Bereichen bis zu 6 m² oder bis zu 3 Personen.
100 ml – Taschengröße lässt sich einfach mitführen und reicht für ca. 1 m² oder 1 Armlänge.
5 L – für große Bereich von bis zu 50 m² und mehrere Personen geeignet.