2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzyl bromide ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC57123-250MG PC57123-1G PC57123-5G
APOSPC57123-250MGEA 190 EUR
APOSPC57123-250MG APOSPC57123-1G APOSPC57123-5G
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzyl bromide ≥95%
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄Br₂ClF
MDL Number: MFCD30184439
CAS-Nummer: 1067882-61-4
UN-Nummer: 3265