Methyl 2-bromo-6-fluoro-3-iodobenzoate ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC99140-250MG
PC99140-1G
APOSPC99140-250MGEA
219
EUR
APOSPC99140-250MG
APOSPC99140-1G
Methyl 2-bromo-6-fluoro-3-iodobenzoate ≥95%
Methyl 2-bromo-6-fluoro-3-iodobenzoate
Formel:
C₈H₅BrFIO₂ |
CAS-Nummer:
2383683-94-9 |