2-Bromo-6-fluoro-3-iodobenzoic acid ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC57119-250MG
PC57119-1G
APOSPC57119-250MGEA
219
EUR
APOSPC57119-250MG
APOSPC57119-1G
2-Bromo-6-fluoro-3-iodobenzoic acid ≥95%
2-Bromo-6-fluoro-3-iodobenzoic acid
Formel:
C₇H₃BrFIO₂ |
CAS-Nummer:
2090463-67-3 |