4’-Bromo-2’,5’-bis(trifluoromethyl)acetophenone ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC56694-250MG
PC56694-1G
APOSPC56694-250MGEA
261
EUR
APOSPC56694-250MG
APOSPC56694-1G
4’-Bromo-2’,5’-bis(trifluoromethyl)acetophenone ≥95%
4’-Bromo-2’,5’-bis(trifluoromethyl)acetophenone
Formel:
C₁₀H₅BrF₆O Molekulargewicht: 335.04051 g/mol |
MDL Number:
MFCD28727780 CAS-Nummer: 1805971-50-9 |