4-Brom-3-fluor-2-methyl-6-nitroanilin ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC57812-250MG PC57812-1G PC57812-5G
APOSPC57812-250MGEA 116 EUR
APOSPC57812-250MG APOSPC57812-1G APOSPC57812-5G
4-Brom-3-fluor-2-methyl-6-nitroanilin ≥95%
4-Brom-3-fluor-2-methyl-6-nitroanilin
Formel: C₇H₆BrFN₂O₂
MDL Number: MFCD09152766
CAS-Nummer: 952183-01-6
UN-Nummer: 2811