6-Bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC57482-250MG PC57482-1G
APOSPC57482-250MGEA 227 EUR
APOSPC57482-250MG APOSPC57482-1G
6-Bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline ≥95%
6-Bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₄BrF₄N
MDL Number: MFCD28740806
CAS-Nummer: 1805152-52-6
UN-Nummer: 2810