Methyl 2-amino-3-chloro-5-iodobenzoate ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR61619-250MG OR61619-1G OR61619-5G
APOSOR61619-250MGEA 139 EUR
APOSOR61619-250MG APOSOR61619-1G APOSOR61619-5G
Methyl 2-amino-3-chloro-5-iodobenzoate ≥95%
Methyl 2-amino-3-chloro-5-iodobenzoate
Formel: C₈H₇ClINO₂
MDL Number: MFCD31672754
CAS-Nummer: 1070977-94-4
UN-Nummer: 2811