4-Bromo-3,5-difluorobenzyl alcohol ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(4-Bromo-3,5-difluorophenyl)methanol
PC50177-250MG
PC50177-1G
APOSPC50177-250MGEA
241
EUR
APOSPC50177-250MG
APOSPC50177-1G
4-Bromo-3,5-difluorobenzyl alcohol ≥95%
4-Bromo-3,5-difluorobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₅BrF₂O |
MDL Number:
MFCD22381218 CAS-Nummer: 1256276-36-4 |