Methyl 2-bromo-3-methyl-5-nitrobenzoate ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR60272-250MG
OR60272-1G
OR60272-5G
APOSOR60272-250MGEA
87
EUR
APOSOR60272-250MG
APOSOR60272-1G
APOSOR60272-5G
Methyl 2-bromo-3-methyl-5-nitrobenzoate ≥95%
Methyl 2-bromo-3-methyl-5-nitrobenzoate
Formel:
C₉H₈BrNO₄ |
MDL Number:
MFCD22381695 CAS-Nummer: 179897-93-9 |