Methyl 4-chloro-2-methyl-pyrazole-3-carboxylate ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR52911-250MG
OR52911-1G
OR52911-5G
APOSOR52911-250MGEA
154
EUR
APOSOR52911-250MG
APOSOR52911-1G
APOSOR52911-5G
Methyl 4-chloro-2-methyl-pyrazole-3-carboxylate ≥95%
Methyl 4-chloro-2-methyl-pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₆H₇ClN₂O₂ |
MDL Number:
MFCD02253778 CAS-Nummer: 400877-54-5 |