Methyl 2-(methanesulphonamido)benzoate ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR52906-250MG
OR52906-1G
OR52906-5G
APOSOR52906-250MGEA
116
EUR
APOSOR52906-250MG
APOSOR52906-1G
APOSOR52906-5G
Methyl 2-(methanesulphonamido)benzoate ≥98%
Methyl 2-(methanesulphonamido)benzoate
Formel:
C₉H₁₁NO₄S |
MDL Number:
MFCD00034026 CAS-Nummer: 716-41-6 |