2-Amino-4-bromopyridin-3-ol hydrobromide ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR914337-250MG OR914337-1G OR914337-5G
APOSOR914337-250MGEA 156 EUR
APOSOR914337-250MG APOSOR914337-1G APOSOR914337-5G
2-Amino-4-bromopyridin-3-ol hydrobromide ≥95%
2-Amino-4-bromopyridin-3-ol hydrobromide
Formel: C₅H₆Br₂N₂O
MDL Number: MFCD09842810
CAS-Nummer: 114414-17-4