8-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR70311-250MG OR70311-1G
APOSOR70311-250MGEA 227 EUR
APOSOR70311-250MG APOSOR70311-1G
8-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide ≥95%
8-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide
Formel: C₁₀H₅BrN₂O
MDL Number: MFCD32862645
CAS-Nummer: 2640734-75-2