sparQ mRNA-Seq Kit
Lieferant: Quantabio
95218-024 95218-096
QUNT95218-024EA 0 EUR
QUNT95218-024 QUNT95218-096
sparQ mRNA-Seq Kit
Vektoren, Plasmide und Bibliotheken
Hochempfindlicher mRNA-Bibliotheksvorbereitungs-Workflow mit effizienter Poly(A)-Erfassung.
  • Hochsensitiver mRNA-Nachweis mit nur 5 ng Gesamt-RNA
  • Reproduzierbares Transkript-Profiling
  • Hochwertige, gerichtete RNA-Bibliotheksvorbereitung mit optimiertem Workflow in nur 4,75 Stunden
  • Effiziente mRNA-Isolierung ermöglicht den Nachweis der meisten kodierenden Gene
Das sparQ mRNA-Seq Kit ermöglicht die effiziente Vorbereitung von mRNA-Sequenzierungsbibliotheken für Illumina® NGS-Plattformen. Der optimierte Workflow reduziert den Zeitaufwand und ermöglicht die Sequenzierung von der Probe an nur einem Tag. Hochwertige, zuverlässige mRNA-Sequenzbibliotheken werden mit Konsistenz und reduziertem Bias geliefert – bereits ab 5 ng bis 1 μg Gesamt-RNA.
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung: Bewahren Sie Box 1 nach Erhalt in einem Kühlschrank mit konstanter Temperatur bei 2 °C bis 8 °C auf. Bewahren Sie Box 2 nach Erhalt in einem Kühlschrank mit konstanter Temperatur bei -25 °C bis -15 °C auf.
Bitte beachten