Petrischalen, Glas
Lieferant: Kavalier
NF632492002040 NF632492002050 NF632492002060 NF632492003060 NF632492007070 NF632492003080 NF632492003090 NF632492001100 NF632492003100 NF632492004100 NF632492004120 NF632492005150 NF632492005180 NF632492006200
KAVANF632492002040EA 872 EUR
KAVANF632492002040 KAVANF632492002050 KAVANF632492002060 KAVANF632492003060 KAVANF632492007070 KAVANF632492003080 KAVANF632492003090 KAVANF632492001100 KAVANF632492003100 KAVANF632492004100 KAVANF632492004120 KAVANF632492005150 KAVANF632492005180 KAVANF632492006200
Petrischalen, Glas
Zellkulturschalen Petrischalen
Kalknatronglas, mit Deckel. Eine grüne Alternative zu Petrischalen aus Kunststoff.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Können bis auf 60 °C erwärmt werden
  • Einzelkammern
  • Ohne Belüftungsnocken
Nicht zur Anwendung unter starker Hitze und raschen Temperaturänderungen geeignet.