Performance Gefriergeräte mit statischer Kühlung und Innenraum aus Kunststoff, FFFsg
Lieferant: Liebherr
FFFSG4001 FFFSG5501 FFFSG6501
LIEBFFFSG4001EA 2039 EUR
LIEBFFFSG4001 LIEBFFFSG5501 LIEBFFFSG6501
Performance Gefriergeräte mit statischer Kühlung und Innenraum aus Kunststoff, FFFsg
Gefriergeräte Gefriergeräte für das Labor und allgemeine Anwendungen
Kühlschränke für den professionellen Gebrauch. Temperatur-unempfindliche Produkte auch bei Umgebungstemperaturen bis +40 °C bei konstanter Kühlleistung zuverlässig lagern. Sie sind enorm robust, langlebig, pflegeleicht und besonders nachhaltig, nicht nur dank natürlichem Kältemittel. Gleichzeitig erfüllen sie alle gültigen Richtlinien, Standards und Normen, auch in puncto Hygiene und HACCP-Konzept. Das effiziente Kühlsystem sorgt nicht nur für niedrige Energie- und Gesamtbetriebskosten, sondern auch für eine sichere Lagerung ohne Anforderung an Validierung von Temperatur-Stabilität und Homogenität.
  • Gefrierbereich von –9 bis –26 °C, Klasse L1 mit SmartFrost
  • Statische Kühlung
  • Alarm bei Stromausfall
  • LAN/WLAN optional (SmartModule) und lokale API optional
  • 75 cm breite Modelle: Euronorm 600 x 400 mm (Quereinschub)
  • Material des Innenraums aus fugenfrei-geformtem Polystyrol
Geräte mit geschäumter Tür: Klimaklasse 5, selbstschließende Tür bei <90° und mechanische Verriegelung, Türgriff aus Aluminium.
Merkmale: Individuell einstellbarer Wartungstimer. Rollen/einstellbare Füße als Zubehör, 75 cm breite Geräte standardmäßig mit einstellbare Füßen. Außengehäuse in Stahl/weiß.
Klimaklasse (Energierichtline): 5, Klimaklasse (Sicherheitsstandard): 7, Temperaturklasse (Energierichtlinie): L1.
75 cm breite Modelle Innenabmessungen passend zu: Euronorm 600 x 400, 75 cm breite Geräte standardmäßig vollausgestattet mit Körben
Höhenverstellbare Füße: 150 bis 180 mm.
Zertifizierungen: Gemäß Sicherheitsrichtlinie für Maschinen: EN 60335, Temperaturkonstanz: EN 16825. SuperEfficient Energieverbrauch EU-Richtlinie 2015/109.