Performance Professional Kühlschränke mit dynamischer Kühlung und Innenraum aus Kunststoff, FRFvg
Lieferant: Liebherr
FRFVG5501 FRFVG4001 FRFVG6501
LIEBFRFVG5501EA 1899 EUR
LIEBFRFVG5501 LIEBFRFVG4001 LIEBFRFVG6501
Performance Professional Kühlschränke mit dynamischer Kühlung und Innenraum aus Kunststoff, FRFvg
Kühlschränke
Kühlschränke für für professionelle Anwendungen. Temperatur-unempfindliche Produkte auch bei Umgebungstemperaturen bis +40 °C bei konstanter Kühlleistung zuverlässig lagern. Sie sind enorm robust, langlebig, pflegeleicht und besonders nachhaltig, nicht nur dank natürlichem Kältemittel. Gleichzeitig erfüllen sie alle gültigen Richtlinien, Standards und Normen, auch in puncto Hygiene, HACCP-Konzept und GN-Behälter. Das effiziente Kühlsystem sorgt nicht nur für niedrige Energie- und Gesamtbetriebskosten, sondern auch für eine sichere Lagerung ohne Anforderung an Validierung von Temperatur-Stabilität und Homogenität.
  • Temperaturbereich von +1 bis +15 °C, Klasse M1 mit 3 Feuchtigkeits-Einstellungen
  • Umluftkühlsystem
  • Alarm bei Stromausfall
  • LAN/WLAN optional (SmartModule) und lokale API optional
  • 75 cm breit: GN 2/1, 650×530 mm (Quereinschub)
  • Material des Innenraums aus fugenfrei-geformtem Polystyrol
Geräte mit geschäumter Tür: Klimaklasse 5, selbstschließende Tür bei <90° und mechanische Verriegelung, Türgriff aus Aluminium.
Merkmale: Individuell einstellbarer Wartungstimer. Rollen/einstellbare Füße als Zubehör, 75 cm breite Geräte standardmäßig mit einstellbare Füßen. Außengehäuse in Stahl/weiß.
Klimaklasse (Energierichtline): 5, Klimaklasse (Sicherheitsstandard): 5, Temperaturklasse (Energierichtlinie): M1.
75 cm breite Modelle: GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm breit).
Höhenverstellbare Füße: 150 bis 180 mm.
Zertifizierungen: Gemäß Sicherheitsrichtlinie für Maschinen: EN 60335, Temperaturkonstanz: EN 16825. SuperEfficient Energieverbrauch EU-Richtlinie 2015/109.