Ultratiefkühlschränke mit 5 Innentüren, –86 °C, TDE Serie
Lieferant: REVCO TECHNOLOGIES
TDE30086FV5ID TDE40086FV5ID TDE50086FV5ID TDE60086FV5ID TDE30086FV5I-U TDE40086FV5I-U TDE50086FV5I-U TDE60086FV5I-U
REVCTDE30086FV5IDEA 16020 EUR
REVCTDE30086FV5ID REVCTDE40086FV5ID REVCTDE50086FV5ID REVCTDE60086FV5ID REVCTDE30086FV5I-U REVCTDE40086FV5I-U REVCTDE50086FV5I-U REVCTDE60086FV5I-U
Ultratiefkühlschränke mit 5 Innentüren, –86 °C, TDE Serie
Gefriergeräte Ultratiefkühlgeräte
Die Ultratiefkühlschränke der Thermo Scientific™ TDE-Serie mit H-drive verfügen über vier aufrechte Modelle mit fünf Innentüren und maximieren die Lagerkapazität von 30000 bis zu 60000 2-ml-Fläschchen. Die TDE-Serie ist eine nachhaltige und zuverlässige Lösung, die ultimative Probensicherheit und operative Einsparungen in jedem Labor bietet. Zu den Nachhaltigkeitsmerkmalen gehören natürliche Kältemittel und eine wassergeblasene Schaumisolierung, die vielen Nachhaltigkeitsstandards entspricht.
  • Einfach zu verwendender Einrichtungsassistent, Ereignisprotokoll, Temperaturkartierung und Datendownloads
  • Kapazitive Touch-Funktion auch bei Verwendung von Latexhandschuhen
  • Die Datenprotokollierung und Temperaturkartierung über den Touchscreen macht einen separaten Diagrammschreiber überflüssig
  • Integrierter USB-Anschluss zum Exportieren von Daten
  • Erweiterte Sicherheitsfunktionen: Alarmeinstellungen, passwortgeschützte Steuerung, mit Vorhängeschlössern kompatible Türen und optionaler Zugangskarteneintrag
  • Ergonomisches Design: Bequemer Türgriff, Touchscreen auf Augenhöhe und Regalplatzierung, die keine Beladung der Regale auf Bodenhöhe erfordert
  • Fünf Jahre Garantie
Powered by H-drive, sparen Sie bis zu 25% Energie und Wärmeabfuhr im Vergleich zu herkömmlichen Kältemitteln in Ultratiefkühlschränken.
Die Geräte verfügen über fünf Innentüren, die dabei helfen, negative Einflüsse auf die Innentemperatur während der Probenentnahme zu minimieren. Eine geringe Spitzenschwankung trägt dazu bei, den Probenschutz im gesamten Schrank sicherzustellen, und sie verfügen über kurze Erholungszeiten nach dem Öffnen der Türen von nur 11 Minuten. Der niedrige Geräuschpegel von unter 52 dBA ermöglicht es, diese leisen Tiefkühlgeräte aus dem Flur ins Labor zu bringen.
Bestellinformation: Zubehör muss separat bestellt werden. Vor Ort zu installierende Optionen und Zubehör müssen von einem qualifizierten Fachpersonal installiert werden.