Reaktorsysteme, EasySyn
Lieferant: IKA
20113436 20113433 20113434 20113435 20113438 20113440 20113442 20113443
IKAA20113436EA 13900 EUR
IKAA20113436 IKAA20113433 IKAA20113434 IKAA20113435 IKAA20113438 IKAA20113440 IKAA20113442 IKAA20113443
Reaktorsysteme, EasySyn
Laborreaktor-Systeme
EasySyn ist das Reaktorsystem für organische oder wässrige Synthesen und das einzige Reaktorsystem, für das Sie alle ergänzenden Komponenten aus einer Hand erhalten: Rührer, Umwälzpumpen, Vakuumpumpen und -regler, Sensoren und Automatisierungssoftware. Alles von IKA und perfekt aufeinander abgestimmt. Mit seinen doppelwandigen Reaktorbehältern von 500 bis 5000 ml ist EasySyn ein mittelgroßes und sehr flexibles Upscaling-System. Es gewährleistet sichere und reproduzierbare chemische Reaktionen.
  • Ideal für organische oder wässrige Synthesen
Die EasySyn-Reaktorsysteme zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum aus, wie z. B. Rückflusskondensationen, Reaktionen unter Vakuum, Kristallisationen, (pH-kontrollierte) Fällungsreaktionen, Nanopartikel- oder Katalysatorsynthesen sowie den Transfer vom Labor- in den Prozessmaßstab.
In vielen Anwendungen sind kontrollierbare und reproduzierbare Reaktionsbedingungen unerlässlich, um zuverlässige und vergleichbare Ergebnisse zu erzielen. Mit EasySyn werden diese Bedingungen durch die Verwendung hochwertiger Materialien in Kombination mit technisch anspruchsvollem Zubehör gewährleistet. Unsere Reaktorsysteme eignen sich beispielsweise für Forschung und Entwicklung, die chemische Industrie oder die Materialforschung.
Ergonomisch und sicher – Einzigartig sind sie dank des ergonomisch gestalteten Ständers. Es ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch der Reaktorgefäße, eine einfache Ausrichtung des Rührers und die Anpassung der Arbeitshöhe an die Körpergröße des Anwenders.
Durch die Verwendung von Borosilikatglas 3.3 und PTFE-beschichteten Rührwerkzeugen weist EasySyn eine hohe chemische Beständigkeit auf und kann auch für Synthesen mit aggressiven Medien wie Säuren oder Basen eingesetzt werden. Die hohe Qualität der verwendeten Materialien ermöglicht den Betrieb bei Temperaturen von −50 bis 200 °C und bis zu einem Vakuum von 3 mbar.
Ein System, viele Möglichkeiten – Insgesamt werden zwei Pakete mit jeweils unterschiedlichen Größen und Varianten angeboten: EasySyn Starter und EasySyn Advanced. Sie umfassen jeweils ein komplettes Reaktorsystem für den Einsatz im Labor, bestehend aus Stativsystem, doppelwandigem Reaktorgefäß, Reaktordeckel sowie Propellerrührer und passendem Überkopfrührer.
Der Hauptunterschied zwischen Starter und Advanced ist der verwendete Überkopfrührer. EasySyn Starter beinhaltet den EUROSTAR 60 digital, die Advanced-Pakete den EUROSTAR 100 control, der zusätzliche Funktionen ermöglicht, wie z. B. die externe Steuerung über labworldsoft® 6 (RS232- oder USB-Schnittstelle), die Bedienung über eine abnehmbare Fernbedienung und die Programmierung beispielsweise eines Timers. Die Advanced-Systeme enthalten außerdem das Entleerungsset LT 5.40. Dieses ermöglicht das einfache und saubere Ablassen der Temperierflüssigkeit des Doppelmantels über spezielle Ventile und spart so wertvolle Zeit beim Wechsel der Reaktorbehälter. Das Advanced-System eignet sich daher besonders für Anwendungen, bei denen der Reaktorbehälter regelmäßig gewechselt oder gereinigt werden muss.
Anwendungsgebiete: Organische und wässrige Synthesen; Reaktionen unter Vakuum; Kristallisationen; (pH-kontrollierte) Fällungsreaktionen; Nanopartikelsynthesen; Katalysatorsynthesen. Passend dazu erhalten Sie alle ergänzenden Komponenten aus einer Hand: Rührer, Umwälzpumpen, Vakuumpumpen und -regler, Sensoren und Automatisierungssoftware.
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten