Silikontastatur mit vollständigem Tastensatz und Beleuchtung, CleanType® Prime Pro+
Lieferant: GETT GERATETECHNIK
KG26239 KG26236 KG26237 KG26238 KG26240 KG26241 KG26242 KG28220
GETTKG26239EA 195 EUR
GETTKG26239 GETTKG26236 GETTKG26237 GETTKG26238 GETTKG26240 GETTKG26241 GETTKG26242 GETTKG28220
Silikontastatur mit vollständigem Tastensatz und Beleuchtung, CleanType® Prime Pro+
Tastaturen
Silikonummantelte Tastatur mit vollständigem Tastensatz, integriertem Touchpad und hintergrundbeleuchteten Tasten zur Verwendung in hygienesensiblen Bereichen. Vollständig wasserdicht und staubgeschützt.
  • Integriertes kapazitives Touchpad
  • Fünfstufige Beleuchtungsfunktion
  • Flexible Befestigung mit Magneten
  • EMC gemäß EN 60601-1-2 Edition 4
  • Die Tastatur erfüllt Schutzgrad IP68, dank vollständig geschlossener Oberfläche aus Silikon.
  • Kann vollständig gewaschen und desinfiziert werden
  • Reinigung ohne unbeabsichtigte Auslösung der Tasten mittels Aktivierung einer Tastatursperre
  • Zwei Jahre Garantie
  • Hergestellt in Deutschland
Die Tastatur Cleantype® Prime Touch+ trägt zu einer hygienischen Arbeitsumgebung bei. Aufgrund ihrer wasser- und staubdichten Oberfläche lässt sie sich gründlich reinigen und desinfizieren.
Die Tastatur besticht zusätzlich mit besonderen Produkteigenschaften. Sie kann flexibel an magnetischen Flächen fixiert werden und ist dank stufenweiser Beleuchtungsfunktion sowie ihrer schlanken Bauform für abgedunkelte und platzbeschränkte Arbeitsumgebungen geeignet. Dank des Touchpads wird keine zusätzliche Maus benötigt. Ihr Schreibkomfort gleicht dem einer Office-Tastatur.
Zertifizierungen: CE, EMC, REACH, IP 68.
Bestellinformation: Beinhaltet USB-Verlängerungskabel.
Verpackung: Die Tastaturen werden in braune Kartons verpackt.