Silikonummantelte Tastatur, InduProof® Smart Compact
Lieferant: GETT GERATETECHNIK
KG23230 KG24204 KG24205 KG25233
GETTKG23230EA 167 EUR
GETTKG23230 GETTKG24204 GETTKG24205 GETTKG25233
Silikonummantelte Tastatur, InduProof® Smart Compact
Tastaturen
Staubgeschützte und wasserdichte Tastatur mit USB-Schutzkappe zur Verwendung in beengten Arbeitsumgebungen.
  • Ergonomisches Design
  • Entspricht USB 2.0
  • Flache Tastenkappen zur leichten Reinigung und zum komfortablen Tippen
  • Schutzart IP 68, kann in Flüssigkeiten eingetaucht werden
  • Tastensperre verhindert während der Reinigung das versehentliche Auslösen einer Taste
  • Kann mit Seifenwasser, Desinfektionsmitteln und anderen Reinigungsmitteln verwendet werden
  • 3 Jahre Garantie auf technische Funktionen
  • Made in Germany
Diese Tastaturen eignen sich daher für den Einsatz in platzbeschränkten Verhältnissen im Hygienebereich. Sie lassen sich rundum reinigen und desinfizieren. Als Teil der InduProof®-Markenfamilie werden die Tastaturen nach höchsten Qualitätsmaßstäben gefertigt. Individualisierungen sind auch in kleinen Stückzahlen möglich. Dieses Produkt ist mit einer dreijährigen Garantie erhältlich.
Zertifizierungen: CE, REACH, RoHs, EMC, IP 68.
Verpackung: Tastaturen werden sicher und umweltfreundlich in braune Kartons verpackt.