Kapazitive Glastastaturen mit NUM-Block und integriertem Touchpad, Cleankeys® CK5
Lieferant: GETT GERATETECHNIK
KR26214 KR26202 KR26203 KR26204 KR26211 KR26212 KR26213 KR29209
GETTKR26214EA 385 EUR
GETTKR26214 GETTKR26202 GETTKR26203 GETTKR26204 GETTKR26211 GETTKR26212 GETTKR26213 GETTKR29209
Kapazitive Glastastaturen mit NUM-Block und integriertem Touchpad, Cleankeys® CK5
Tastaturen
Cleankeys® CK5 Tastatur mit einer Touch-Oberfläche in einem smarten Design.
  • Die Touchtastatur erfüllt Schutzgrad IP65, dank vollständig geschlossener Oberfläche aus Gorilla® Glas
  • Während des Reinigungsvorganges lassen sich die Tastenfunktionen mittels einer Keylock-Taste deaktivieren
  • Tastensensitivität und Lautstärke lassen sich in mehreren Stufen an die Bedürfnisse des Nutzers anpassen
  • Die Touchtastatur lässt sich durch VESA-Aufnahmen am Gehäuse an standardisierten Tragarmsystemen befestigen
  • Auch mit Schutzhandschuhen aus Silikon oder Latex bedienbar
  • XXL Touch-/Numpad mit zwei Maustasten für maximalen Bedienkomfort
  • Langlebigkeit dank Innovation Engineering "Made in Germany"
  • 4 Jahre Garantie
  • Vielfältige Modifikationen möglich
Die neue CK5 führt die renommierte Cleankeys®-Serie fort und überzeugt mit ihrem smarten Design bei kompromissloser Hygiene. Kompakte Abmessungen und eine großzügige Touch-/Numpad-Fläche ermöglichen den Verzicht auf eine PC-Maus und prädestinieren die CK5 zum Einsatz in besonders platzbeschränkten Verhältnissen. Die ideale Lösung für mobile Visite- und Stationswagen oder beengte medizinische Arbeitsplätze.
Mit Glastastaturen der Premiummarke Cleankeys® spart man wertvolle Arbeitszeit sowie Prozesskosten und hat wieder mehr Zeit für das Wesentliche. Sorgen über Sauberkeit und Ansteckungsgefahr am Arbeitsplatz gehören ab sofort der Vergangenheit an. Dank der ebenen Bedienoberfläche aus Glas, gelingt der Reinigungs- und Desinfektionsvorgang spielend leicht in einem Wisch und die Tastatur bleibt keim- und erregerfrei. Die kapazitiven Tasten sind nahezu verschleißfrei und verfügen damit über eine lange Lebensdauer. Da kein Druck zur Betätigung der Tasten notwendig ist, lässt sich die Glastastatur auch gut von Menschen mit Beeinträchtigung des Sehnen- und Gelenkapparates bedienen.
Die Cleankeys® CK5 erfüllt nachweislich die neusten EMV Richtlinien der EN 60601-1-2 Edition 4. Besonders in medizinischen Bereichen, wie Arztpraxen und Kliniken, ist es wichtig, dass medizintechnische Produkte vor Fehlfunktionen und Ausfällen, bedingt durch elektrische Emissionen, geschützt sind. Auch umgekehrt darf es nicht sein, dass elektrische Geräte durch Aussendung elektromagnetischer Schwingungen ihr Umfeld negativ beeinflussen. Die europäische Produktnorm EN 60601–1‑2 verlangt daher die “elektromagnetische Störfestigkeit” von Medizinprodukten. Dies schützt nicht nur die Geräte, sondern rettet im Ernstfall Leben. Damit bieten Glastastaturen der Marke Cleankeys® doppelten Schutz - sowohl gegenüber den fatalen Folgen mangelnder Krankenhaushygiene als auch Emissionsstörungen.
Wir bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten an, die Cleankeys® CK5 zu individualisieren. Mit Bedruckung des eigenen Firmenlogos oder der optischen Änderung des Tastaturlayouts wird Ihre Glastastatur unverwechselbar und lässt sich perfekt in die bestehende Corporate Identity Ihres Unternehmens einbinden. Um den Einsatz der CK5 für Nutzer aus aller Welt zu ermöglichen, können wir die Glastastatur, neben den bereits angebotenen Sprachversionen, mit weiteren Länderlayouts versehen.
Zertifizierungen: CE, EMC, REACH, IP65 (Vorderseite).
Verpackung: Die Tastaturen sind sicher und umweltfreundlich in braunen Kartons verpackt.