Dimethylsuccinat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: DBE-4 dibasic ester, Succinic acid dimethyl ester, 1,4-Butanedioic acid dimethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.44002.0100 8.44002.1000
8.44002.0100EA 26.5 EUR
8.44002.0100 8.44002.1000
Dimethylsuccinat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dimethylsuccinat
Formel: C₆H₁₀O₄
Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18…19 °C
Dichte: 1.117 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008466
CAS-Nummer: 106-65-0
EINECS: 203-419-9
Merck Index: 12,09038