Beutel, Reißverschluss, Beschriftungsbereich, Minigrip®
Lieferant: Flexico
ITM020302 ITM020304 ITM020308 ITM020310 ITM020305 ITM020301 ITM020312 ITM020317 ITM020319 ITM020311 ITM020313 ITM020318 ITM020314 ITM020303 ITM020336 ITM020902 ITM020904 ITM020307 ITM020309
129-2009EA 186 EUR
129-2009 129-2010 129-2011 129-2012 129-2339 129-2016 129-2342 129-2345 129-2347 129-2341 129-2343 129-2346 129-2344 129-3861 129-3862 129-3863 129-3864 129-3865 129-3866
Beutel, Reißverschluss, Beschriftungsbereich, Minigrip®
Beutel Probenbeutel
Klare PE-Beutel, Stärke 60 µm, lebensmittelecht.
  • Sehr transparent und glänzend
  • Lebensmittelecht
  • 3 weiße Beschriftungsfelder
  • Aufhänge- und/oder Belüftungsloch
  • Wiederverschliessbar, wiederverwendbar, 100% recycelbar
Hergestellt aus Polyethylen (LDPE). Design mit Reißverschluss zum einfachen Öffnen und schnellen Verpacken. Die Minigrip®-Tasche hat eine hervorragende mechanische Beständigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit (von –40 bis +60 °C).
Zertifizierungen: Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Zertifikat auf Anfrage erhältlich.