2-Propanol ≥99,8%, BAKER ANALYZED® für die LC-MS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyme:
Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
9827.1000EA
95.1
EUR
9827.1000
9827.2500
2-Propanol ≥99,8%, BAKER ANALYZED® für die LC-MS, J.T.Baker®
2-Propanol
Formel:
(CH₃)₂CHOH Molekulargewicht: 60.1 g/mol Siedepunkt: 82 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –89 °C Dichte: 0.786 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 12 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011674 CAS-Nummer: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN-Nummer: 1219 ADR: 3 II REACH-Nummer: 01-2119457558-25 Merck Index: 13,05228 |